Merck
GF41490794
硫化亜鉛
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.9%
別名:
ZN536010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,130
¥53,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,130
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥53,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 414-907-94
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)