Merck
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
別名:
CW050225
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 413-744-25
L
50 m
コイル幅
0.2 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)