Merck
GF41099306
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 10 m, coil width 315 mm
別名:
ES301061
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥117,100
¥117,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥117,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥117,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 410-993-06
L
10 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.006 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)