GF40766069
別名:
CU100400
GF40766069-1EA
¥70,240
1 of 10
Sigma-Aldrich
379786
酢酸亜鉛 二水和物
383317
酢酸亜鉛
Supelco
1.08802
Zinc acetate dihydrate
Z742086
Digital Exact-Temp Min/Max bottle thermometer
398160
ヘキサメチレンテトラミン
345164
酢酸スズ(II)
494135
スズ(IV)tert-ブトキシド
BMSH3770TP
Benchmark Optional Temperature Probe for H3770 Series Hotplate/Stirrer
755702
スズ
359386
マンガン(II) 過塩素酸塩 水和物
foil (temper - as rolled)
Goodfellow 407-660-69
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Silver Compounds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.