Merck
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
別名:
FF210800
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥95,130
¥95,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥95,130
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥95,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 406-637-06
サイズ
205 × 205 mm
厚さ
8.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)