Merck
GF40268279
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
別名:
NI057050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥140,800
¥140,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥140,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥140,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 402-682-79
L
1000 mm
外径 × 内径 × 厚み
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)