Merck
GF40144441
foil, 15mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99.95+%
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99.95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 401-444-41
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
直径×厚み
15 mm × 0.125 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF40144441-20EA:
GF40144441-10EA:
GF40144441-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)