Merck
GF40096717
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
別名:
FK110250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,430
¥62,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,430
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥62,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 400-967-17
サイズ×厚み
1 m × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)