Merck
GF39131186
クロム
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.99+%
別名:
クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥186,100
¥186,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥186,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr
CAS番号:
分子量:
52.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥186,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 391-311-86
抵抗性
12.7 μΩ-cm, 20°C
サイズ×厚み
50x50 mm × 0.025 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI Key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)