Merck
GF38854187
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
別名:
NI055850
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,680
¥47,680
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,680
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥47,680
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
詳細
epoxy insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 388-541-87
L
5 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)