Merck
GF37174642
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
別名:
CU040380
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 371-746-42
サイズ×厚み
15 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)