Merck
GF36330487
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 1m coil, 0.1mm thickness
別名:
FE180400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥146,300
¥146,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥146,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥146,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 363-304-87
L × 厚み
1 m × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)