Merck
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
別名:
FA140500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥94,710
¥94,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥94,710
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥94,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 361-566-18
サイズ×厚み
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)