Merck
GF35975605
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
別名:
CZ057120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 359-756-05
L ×壁厚
500 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
1.0 mm × 0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)