GF35925521
別名:
IN080200
1 of 10
GF02639369
インジウム
Sigma-Aldrich
244651
酸化スズ(IV)
920169
Tin (IV) oxide nanosheets
549657
Millipore
FGLP04700
PTFEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
901079
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
1.12201
Indium(III) oxide
Z803758
Specac® Omni Cell demountable cell for IR spectroscopy
698431
テトラキス(ジメチルアミド)スズ(IV)
not light tested (nlt)
foil
Goodfellow 359-255-21
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
高純度金属・合金
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.