Merck
GF35747343
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
foil, 8mm disks, 0.075mm thickness, annealed
別名:
NI110320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 357-473-43
サイズ×厚み
8 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)