Merck
GF35690328
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
別名:
CU070225
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,250
¥51,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,250
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥51,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 356-903-28
サイズ×厚み
0.2 m × 0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)