Merck
GF35377713
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 1000 m, temper hard
別名:
CU025120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥94,840
¥94,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥94,840
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥94,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 353-777-13
L
1000 m
直径
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)