Merck
GF34520093
窒化ホウ素
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 345-200-93
L
50 mm
直径
25.4 mm