安全性情報
GF34254985
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm
別名:
FP341470
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,750
¥54,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥54,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 342-549-85
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
2.3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
GF34254985-2EA:
GF34254985-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)