Merck
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
別名:
AD156100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,930
¥57,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥57,930
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥57,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 340-049-33
重量
20 g
塊最大サイズ
6 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)