Merck
GF33943675
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m
別名:
FP331250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥69,300
¥69,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥69,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥69,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 339-436-75
L
2 m
厚さ
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)