Merck
GF32863990
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, coil width 190 mm
別名:
AM301200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,500
¥63,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥63,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 328-639-90
L
5 m
コイル幅
190 mm
厚さ
0.2 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)