Merck
GF32419177
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
別名:
PT065120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥392,000
¥392,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥392,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥392,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 324-191-77
L ×直径
2 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)