Merck
GF32345894
タングステン
wire, 0.018 mm diameter, length 1000 m, purity 99.95%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥135,300
¥135,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥135,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥135,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 323-458-94
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
L
1000 m
直径
0.018 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF32345894-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)