Merck
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
別名:
ME311051
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,200
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 322-710-05
L
1 m
厚さ
0.05 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)