安全性情報
GF31952088
Stainless steel - AISI 347
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Nb, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper annealed
別名:
FE235150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,220
¥42,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,220
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥42,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 319-520-88
L
10 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF31952088-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)