Merck
GF31944416
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 1000mm x 6.35mm diameter
別名:
AD287910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,300
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 319-444-16
L ×直径
1000 mm × 6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)