Merck
GF31303279
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 1.4mm outside diameter, 0.3mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
別名:
CU107200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,590
¥74,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,590
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥74,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 313-032-79
L ×壁厚
1000 mm × 0.3 mm
外径 × 内径
1.4 mm × 0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)