Merck
GF31087526
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
別名:
AG060400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥277,200
¥277,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥277,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥277,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 310-875-26
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)