Merck
GF30798120
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 200 mm
別名:
NI057961
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 307-981-20
L
200 mm
直径
20.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)