安全性情報
GF30365917
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 10 m, coil width 914 mm
別名:
ES301301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥110,200
¥110,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥110,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥110,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 303-659-17
L
10 m
コイル幅
914 mm
厚さ
0.075 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF30365917-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)