Merck
GF30324338
黄銅合金、Cu63Zn37
foil, 5m coil, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
別名:
CU020300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,720
¥48,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,720
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
¥48,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 303-243-38
L × W ×厚み
5 m × 150 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)