Merck
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
別名:
IM301400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥119,600
¥119,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥119,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥119,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 293-162-92
L
1 m
厚さ
0.075 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 回答
    1. The coil width for this product is 610mm.