Merck
GF29045808
マンガン
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
別名:
MN000171
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mn
CAS番号:
分子量:
54.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.7%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 290-458-08
抵抗性
185 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.016 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI Key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF29045808-1EA:
GF29045808-5EA:
GF29045808-3EA:
GF29045808-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)