Merck
GF28825892
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
別名:
NI100280
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥158,100
¥158,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥158,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥158,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 288-258-92
L × W ×厚み
1 m × 100 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)