Merck
GF28780397
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 2m coil, 0.125mm thickness
別名:
CZ080300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥106,000
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 287-803-97
L × 厚み
2 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)