Merck
GF28610041
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
NI095160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥46,590
¥46,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥46,590
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥46,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 286-100-41
L ×直径
5 m × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)