Merck
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
別名:
AL087300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,760
¥42,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥42,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 284-808-33
L ×壁厚
1000 mm × 1.22 mm
外径 × 内径
12.7 mm × 10.26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)