Merck
GF28209966
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
CU045160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,160
¥44,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,160
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥44,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 282-099-66
L ×直径
5 m × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)