Merck
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
別名:
FE227915
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,330
¥44,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,330
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥44,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 266-212-65
L
1000 mm
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)