Merck
GF26169644
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.015mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
FE220211
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥110,700
¥110,700
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥110,700
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥110,700
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 261-696-44
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.015 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)