Merck
GF25821761
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, gray
別名:
CV317925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 258-217-61
L
500 mm
直径
25 mm
gray
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)