Merck
GF25790003
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
別名:
W 066010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,060
¥58,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,060
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥58,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 257-900-03
重量
20 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)