Merck
GF25600328
foil, thickness 0.1 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
別名:
CU000565
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 256-003-28
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
直径
6 mm
6 mm
厚さ
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)