Merck
GF24979731
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 50 x 50mm, 0.004mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
FE010210
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥161,200
¥161,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥161,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥161,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 249-797-31
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)