Merck
GF24715425
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
2m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
別名:
AU075840
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥130,900
¥130,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥130,900
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥130,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 247-154-25
L
2 m
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)