Merck
GF24695028
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
25m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
AL185150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥120,500
¥120,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥120,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥120,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 246-950-28
L ×直径
25 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)