Merck
GF24589929
モリブデン
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
別名:
MO00BO55
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥159,000
¥159,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥159,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
31161620
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥159,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 50
メーカー/製品名
Goodfellow 245-899-29
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF24589929-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)