Merck
GF24391683
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
100m wire, 0.05mm diameter, hard
別名:
CU075115
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,060
¥50,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,060
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥50,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 243-916-83
L ×直径
100 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)